Learn More
Silicon diOxide, 99%, Honeywell Fluka™
∼99%, 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
58.22€ - 224.30€
Identificatori chimici
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Formula molecolare | O2Si |
Molecular Weight (g/mol) | 60.08 |
Numero MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC Name | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15638090
|
Honeywell-Fluka
S5631-100G |
100 g |
58.22€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15658090
|
Honeywell-Fluka
S5631-500G |
500 g |
137.49€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15648090
|
Honeywell-Fluka
S5631-1KG |
1 kg |
224.30€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Specifica
Silicon dioxide | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
99% |
14808-60-7 | |
SiO2 | |
NONH for all modes of transport | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08g/mol |
Sicurezza e movimentazione
P314
missing translation for 'rtecsNumber' : VV7330000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Silicon dioxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Quartz