Learn More
Silicon carbide whiskers, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11349037
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Abrasive For Polishing/ Grinding
Used in abrasives, polishing, grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are the light-emitting diodes and sensors. It is utilitarian for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic, compositely play an important role in crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 409-21-2
Formula molecolare CSi
Molecular Weight (g/mol) 40.10
Numero MDL MFCD00049531
InChI Key HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
IUPAC Name methanidylidynesilanylium
SMILES [C-]#[Si+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon carbide whiskers
Punto di fusione 2700°C
Colore Black to Gray
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water.
Peso formulazione 40.1
Odore Odorless
Densità 3.2 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon carbide whiskers
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silicon Carbide (Fibrous, Whiskers)