Learn More
Silicon, 99+%, powder, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10626412
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Punti di ebollizione 2355.0°C
Materiale o nome chimico Silicon
Punto di fusione 1410.0°C
Nota nome -325 mesh
Colore Gray
Forma fisica Fine Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Indice di Merck 15, 8630
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Peso formulazione 28.09
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.