Learn More
Silicon, 99+%, powder, -325 mesh
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
20.00€ - 183.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Formula molecolare | Si |
Molecular Weight (g/mol) | 28.09 |
Numero MDL | MFCD00085311 |
InChI Key | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
PubChem CID | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
IUPAC Name | silicon |
SMILES | [Si] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10092760
|
Thermo Scientific Acros
201560100 |
10 g | Glass Bottle |
20.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10626412
|
Thermo Scientific Acros
201561000 |
100 g | Flacone in plastica |
66.75€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10732125
|
Thermo Scientific Acros
201565000 |
500 g | Flacone in plastica |
183.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
silicon |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Specifica
2355.0°C | |
1410.0°C | |
7440-21-3 | |
Fine Powder | |
Si | |
15, 8630 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
≥99% |
Silicon | |
-325 mesh | |
Gray | |
99+% | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
silicon | |
5461123 | |
28.09 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Flammable solid.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Silicon powder
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.