Learn More
Silica gel, TLC high purity grade, without binder, Thermo Scientific Chemicals
For TLC Plate Preparation
26.70€ - 897.47€
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11335557
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11315557
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.30
250 g
98.49€
250g
11345557
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.A1
1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11325557
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042756.A7
5 kg
897.47€
5kg
Descrizione
Descrizione
Silica gel, TLC high purity grade, without binder is employed for thin layer chromatography plate preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
14768
O[Si](=O)O
H2O3Si
MFCD00011232
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
dihydroxy(oxo)silane
Specifica
Silica gel
White
H2O3Si
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
Odorless
63231-67-4
Powder
MFCD00011232
Soluble in alkalies. Insoluble in water.
O[Si](=O)O
78.098
TLC High Purity
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures