Learn More
Silica gel, for drying purposes, non-toxic grade, 3-6 mm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent, For column chromatography
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Silica gel |
Nota nome | 3-6mm |
Colore | White to Yellow |
Forma fisica | Solid |
pH | 5.5 to 8 |
Densità | 620 to 800g/L |
Materiale | Silica Gel |
Quantità | 25 kg |
Moisture | Residual moisture (140°C): < 1% (typically) |
Indice di Merck | 15, 8632 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silica gel