Learn More
Silica gel desiccant, indicating, -6+16 mesh granules, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11408580
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel desiccant
Colore Blue
Forma fisica Granular
Densità 2.17 to 2.66g/cm3
Materiale Silica Gel
Quantità 5 kg
Dimensioni maglia -6+16 Mesh
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name silanedione
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silica gel desiccant, indicating
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt chloride