Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for chromatography, 0.200-0.500 mm, 60 A
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
94.00€ - 431.00€
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Imballaggio Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Imballaggio Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10256770
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
240380010
Plastic Bottle 1 kg
94.00€
1kg
10378803
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
240380050
Plastic Drum 5 kg
431.00€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications:
For column chromatography
Specifica
Identificatori chimici
7631-86-9
Specifica
60 Å
Gel di silice
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silanedione
Silica Gel
O2Si
7631-86-9
O=[Si]=O
60.08
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Silica gel