Learn More
Silica gel, C18-RP, 17%C, approx. 0.7 mmol/g, part. size: 48-65 micron
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448.012 g/mol
229.00€ - 904.00€
Identificatori chimici
CAS | 71889-02-6 |
---|---|
Formula molecolare | C18H37Cl3O2Si2 |
Molecular Weight (g/mol) | 448.012 |
InChI Key | VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Octadecylsilicate |
PubChem CID | 172932 |
IUPAC Name | dioxosilane;trichloro(octadecyl)silane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10111002
|
Thermo Scientific Acros
360120500 |
50 g | Glass Bottle |
229.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11924121
|
Thermo Scientific Acros
360122500 |
250 g | Glass Bottle |
904.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonnaIdentificatori chimici
71889-02-6 | |
448.012 | |
Octadecylsilicate | |
dioxosilane;trichloro(octadecyl)silane |
C18H37Cl3O2Si2 | |
VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N | |
172932 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O |
Specifica
Silica gel, C18-RP, 17%C | |
C18H37Cl3O2Si2 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O | |
448.012 |
71889-02-6 | |
Octadecylsilicate | |
VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane;trichloro(octadecyl)silane | |
172932 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silicagel, C18-Reversed Phase
Titolo del prodotto
Silica gel, C18-RP, 17%C, approx. 0.7 mmol/g, part. size: 48-65 micron