Learn More
Ambion™ SiARN conçu sur mesure Silencer™
Les pARNi personnalisés Silencer™ (duplex de 21 pb non modifiés) sont des outils rentables d’interférence ARN (ARNi), idéaux pour l’inhibition de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules.
Marque: Ambion™ 4399670
285.42 CHF valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
369.60 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Outils d’interférence ARN (ARNi) rentables, idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
- Utilisez notre générateur de pARNi GeneAssist™ pour concevoir et commander un pARNi personnalisé
Spécification
Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. (Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.) Matériaux supplémentaires inclus : 1,75 ml d’eau exempte de nucléase. | |
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules | |
pARNi conçu sur mesure | |
5 nmol | |
Dès réception, stocker dans un congélateur sans dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C |
GeneAssist - ARNic Silencer™ sur mesure | |
Silencer™ | |
Étalon | |
conditions ambiantes |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.