Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduazioni | 0.05 mL |
N. per confezione | 1 |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tolleranza | ±0.05 mL |
Volume (sistema metrico) serbatoio | 10 mL |
Tipo | Compact Buret |
Class | Class B |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |