Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Glass Vials
Save time and minimize waste costs when performing quantitative analysis or storing materials by using these pretreated, silanized vials.
198.00€ - 425.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
---|---|
Tipo | Vial |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Tipo di chiusura | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Tipo di chiusura | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16684764
|
Thermo Scientific™
SAA-SV2-2 |
2 mL | Amber | Screw Cap with Septum | 100 |
211.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15940331
|
Thermo Scientific™
SCA-SV2-2 |
2 mL | Clear | Screw Cap (Closed-Top) | 100 |
198.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
16534654
|
Thermo Scientific™
SCA-SV2-CT |
2 mL | Amber | Screw Cap (Closed-Top) | 100 |
362.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15350957
|
Thermo Scientific™
EP608158-S |
8 mL | Amber | Screw Cap with Septum | 100 |
425.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15321727
|
Thermo Scientific™
C39-20A/CT-S |
20 mL | Amber | Screw Cap (Closed-Top) with Septum | 72 |
346.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15381727
|
Thermo Scientific™
C39-20C/CT-S |
20 mL | Clear | Screw Cap (Closed-Top) with Septum | 72 |
353.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Save time and minimize waste costs when performing quantitative analysis or storing materials . Thermo Scientific™ Silanized Glass Vials are treated by vapor phase deposition silanization method. Surface deactivation treatments such as silanization and siliconization may play an important role in preserving the integrity of certain materials or extracts stored in glass containers. Surface modification eliminates active sites on the surfaces of boroslicate glass.
- Silanized to save time and minimize waste costs when performing quantitative analysis or storing materials
- Silylating agent reacts with active groups on glass surface so they are less reactive; inhibits materials from adhering onto container surface to maximize recovery of trace analytes
Ordering Information:
Case of 100
Includes:
Certificate of Conformance
Recommended for:
Deactivated glassware
Specifica
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
Vial |