Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Achieve results similar to conventional Papanicolaou stains with Epredia™ Signature Series Cyto-Stain™, a uniquely formulated cytoplasmic stain
73.80€ - 148.00€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10435339
Vedere i documenti
Epredia™
7501R
1 gal.
148.00€
Pezzo
10465680
Vedere i documenti
Epredia™
7511
4 pt.
73.80€
pezzi 4
Descrizione
Descrizione
  • Use for all gynecological and nongynecological procedures
  • Reduces staining time
  • Cost-effective, as user performs only one counterstain
  • Cyto-Stain provides a full range of familiar cytoplasmic colors and control over the staining intensities
  • Cyto-Stain G is a modification to produce greener cyanophilic hues in intermediate and basal cells