Learn More
DuPont™ Maschere facciali Sierra™
Offre la protezione del processo dalla contaminazione umana. Le maschere facciali Dupont™ Sierra™ sono dotate di fascette e rivestimento esterno in rayon pieghettato.
Marca: DuPont™ D13396008
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rivestimento esterno in rayon pieghettato
- Lacci in Tyvek™ con bordatura
- Nasello in metallo
- Larghezza 23 cm
- Bianco, misura unica
- Non sottoposta a trattamenti di pulizia e non sterilizzata
Specifica
Cleanroom Face Mask | |
Rayon | |
Non sterili | |
Class 1000 (ISO 6) | |
Camere sterili, farmaceutico, dispositivi medicali, produzione, trattamento alimentare, settore cosmetico, ambienti controllati | |
D13396008 |
Bianco | |
Standard | |
Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms | |
Sì | |
Lacci con bordatura, nasello in metallo | |
23 cm |
Titolo del prodotto
DuPont™ Maschere facciali Sierra™ > Width (Metric): 23 cm
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.