Learn More
Corning™ Shorty Stripette™ Serological Pipets
Specially sized for small spaces
Marca:  Corning™ 4103
Codice prodotto. 11353635
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shorter than standard-sized pipets, Shorty Stripettes move freely under the hood or in other confined spaces.
  • 32% shorter than standard Corning Stripette pipets
  • One-piece design reduces the possibility of particulates
  • Printed stripe magnifies the meniscus, enabling easier volume reading
  • Sterile, individually wrapped in paper/plastic
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
Order Info
Individually wrapped in paper/plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±2%
Polystyrene
7.43 in.
100/Cs.
Individually Wrapped
Orange
22 cm
Single-use
Non-pyrogenic, DNase, RNase-free
Sterile
0.2 mL
7 mL
Profilo rotondo
0.33 oz.
10 mL
Pipetta sierologica