Learn More
Kartell™ Caraffa di misurazione in polipropilene
Realizzate in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. Le caraffe basse in polipropilene Kartell™ autoclavabili forniscono una soluzione economica e sicura per la misurazione e il travaso di liquidi in laboratorio.
180.00€ - 227.00€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Forma | Short |
Materiale | Polipropilene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15895497
|
Kartell™
0115600 |
500 ml | 25mL |
212.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15805507
|
Kartell™
0115700 |
1000 ml | 50mL |
180.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15815507
|
Kartell™
0115800 |
2000 ml | 50mL |
227.00€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15825507
|
Kartell™
0116000 |
5000 ml | 250 ml |
200.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Graduazioni permanenti stampate garantiscono la massima chiarezza e riproducibilità
- Autoclavabile a 121°C
- Altamente traslucido, specialmente se pieno di liquido
- La presa per il pollice sul manico garantisce stabilità mentre il beccuccio salvagoccia limita la fuoriuscita quando si versano i liquidi
- Adatto per i prodotti alimentari
Specifica
Semitrasparente | |
Polipropilene | |
Sì |
Short | |
Autoclavable |