Learn More
Contenitore multiuso per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene Sharpsguard™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Supplied with lid assembled
- Container for disposal by incinceration
- Will fit securely into Sharpsguard tray range
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1 l |
Certificazione/Conformità | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
Tipo di chiusura | Coperchio |
Colore | Yellow, Orange |
Altezza (sistema metrico) | 127 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 205 mm |
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 70 x 32 mm (P x L) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per addetti ai prelievi ematici |
Materiale | Polypropylene |