Learn More
Hospidex™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico in polipropilene Sharpsafe™
Use the Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container to transport dangerous biohazardous goods for disposal.
84.20€ - 476.87€
Specifica
Certificazione/Conformità | NFX 30-500 |
---|---|
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta e il trattamento di rifiuti affilati, taglienti e/o appuntiti |
Materiale | Polipropilene |
Product Type | Contenitore per materiali a rischio biologico |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11992089
|
Hospidex™
SHA-41105610 |
7 l | N/A | ||||||
11905386
|
Hospidex™
SHA4115A |
13 l | N/A | ||||||
11988877
|
Hospidex™
SHA4160 |
1 l | N/A | ||||||
11972089
|
Hospidex™
SHA4160 |
1 l | N/A | ||||||
11994106
|
Hospidex™
SHA4140 |
2 l | N/A | ||||||
Descrizione
- Yellow
- Polypropylene
- NFX 30-505 certification
Specifica
NFX 30-500 | |
Per la raccolta e il trattamento di rifiuti affilati, taglienti e/o appuntiti | |
Contenitore per materiali a rischio biologico |
Non autoclavabile | |
Polipropilene |