Learn More
Sharpsafe™ Sharps Bin, Cytotoxic and Cytostatic Waste for Incineration
The ideal combination of cost effectiveness and portability in medium usage areas.
Marca:  Sharpsafe™ 41202421
Codice prodotto. 15645697
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wide aperture facilitates easy disposal.
  • Translucent lid, clear internal flap and visible fill line help ensure that the bin is not overfilled.
  • In-mold label that cannot be removed.
  • Simple four-click assembly.
  • Large headroom.
  • Inkjet-printed fill line and waste segregation message.
  • Temporary and final closure feature
  • Complies with UN 3291, BS 7320 and French AFNOR NX30-500 Standards
Specifica
Specifica
24 L
Purple
Cytotoxic and cytostatic waste collection and incineration.
UN 3291, BS 7320 and French AFNOR NX30-500 Standards