Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
70.80€
Specifica
Materiale | Plastic |
---|---|
Colore coperchio | White |
Dimensioni (L x P) | 15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | ISO9001 Certified Facility |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17675915
|
Micronova™
PEN-51 |
Black |
70.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17685915
|
Micronova™
PEN-52 |
Blue |
70.80€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Product Type: Marker Pen
- Tip Type: Fiber
- Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
- Supplied with Cap: Yes
- For Use With (Application): Labeling and Documentation
- For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Specifica
Plastic | |
15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) | |
ISO9001 Certified Facility | |
Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper | |
Permanent Marker Pen | |
Ultra Fine (0.2 mm) | |
9.0718 g |
White | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs. | |
Non-sterile | |
0.32 oz. |