Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Blunt/Sharp Dissecting Scissors, premium, 6.5 in. (16.5cm)
Le forbici da dissezione appuntite/a punta smussata Epredia™ Shandon™ disponibili nelle versioni Premium e Standard sono garanzia di precisione e qualità.
47.80€
Specifica
Product Type | Dissecting Scissors |
---|---|
Blade Style | Dritti |
Stile punta | Punta arrotondata/appuntita |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15202290
|
Epredia™
28253 |
16.5 cm | Standard |
47.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Le forbici da dissezione appuntite/a punta smussata Thermo Scientific™ Shandon™ disponibili nelle versioni Premium e Standard sono garanzia di precisione e qualità.
Qualità costante
- Prodotto opportunamente indurito, temprato e passivato
- Lucidato e pulito elettronicamente per una finitura di elevata qualità
- Pattern, dimensioni e finitura corrispondenti a standard di precisione
- Garanzia completa per difetti di materiali e manodopera
Specifica
Dissecting Scissors | |
Dritti | |
Punta arrotondata/appuntita |