Learn More
Epredia™ Shandon™ Slide Holder, 10 Slide Capacity
Store 10 slides vertically with the Epredia™ Shandon™ Slide Holder.
Marca:  Epredia™ 147
199.50 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12687716
  • 210.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Features individually stamped slots
  • Holds 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slide Holder
10
26 mm
Slides
76 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Epredia™ Shandon™ Slide Holder, 10 Slide Capacity > 10 Slide Capacity