Learn More
Epredia™ Vetrini in polilisina Shandon™
Achieve superior cell and tissue adhesion with Epredia™ Shandon™ Polysine Slides.
61.05€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12647976
|
Epredia™
6776216 |
Blue; 144/Pack | N/A | ||||||
Descrizione
- Polysine places an advanced permanent adhesive on the microscope slide
- Built-in chemicals electrostatically and chemically attract tissues and cells
Specifica
Polysine | |
Microscope Slide |