Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes, aqua
Ensure maximum fluid exchange, even with needle biopsies with Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsy Cassettes in Tubes.
472.00€ - 574.00€
Specifica
Stile pori | Small Round Pore |
---|---|
Angolo della faccia di scrittura | 45° |
Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
Materiale | Acetal Polymer |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12963775
|
Epredia™
B1000731BL |
Blue | N/A | ||||||
12983775
|
Epredia™
B1000731GR |
Green | N/A | ||||||
12903785
|
Epredia™
B1000731LI |
Lilac | N/A | ||||||
12913785
|
Epredia™
B1000731OR |
Orange | N/A | ||||||
12933785
|
Epredia™
B1000731PK |
Pink | N/A | ||||||
12953785
|
Epredia™
B1000731WH |
White | N/A | ||||||
Descrizione
- Holes have a diameter of only 0.26mm
- Large compartment measures 25 x 30mm
- Biopsy sponges are not necessary
- Cassette writing face is at a 45° angle
- Cases of 10 tubes of 75 cassettes each
Specifica
Small Round Pore | |
25 mm | |
Acetal Polymer |
45° | |
30 mm | |
Biopsy Cassette |