Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains
Codice prodotto. 12539956 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
125 mL, Kwik-Diff Stains, 125 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue, 120mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
125 mL
500 ml
4 L
Tipo:
Eosin
Fixative
Kit Kwik-Diff
Kwik-Diff Stains
Methylene Blue
Include:
125 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
4 L Kwik-Diff Reagent 1, Fixative
4 L Kwik-Diff Reagent 2, Eosin
4 L Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue
500 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
missing translation for 'unitSize'
120mL
4L
500mL
Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Enjoy a quicker alternative to traditional Wright's and Giemsa Staining procedures with Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains.
  • Available in kit form or as individual components
  • Fast three-step differential stain for bone marrows, smears, FNAs, and microorganisms such as H. pylori
Includes:
Reagent 1: Fixative; Reagent 2: Eosin; Reagent 3: Methylene Blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 125 mL
Tipo Kwik-Diff Stains
Include 125 mL Each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains >