Learn More
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
174.00€ - 222.00€
Specifica
Product Type | Base Mold |
---|---|
Materiale | Plastic |
Profondità (sistema metrico) | 5 mm |
Profondità (sistema imperiale) | 0.2 in. |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12503557
|
Epredia™
41740 |
7 mm | 7 mm | ||||||
12559036
|
Epredia™
41741 |
15 mm | 15 mm | ||||||
12542696
|
Epredia™
41742 |
24 mm | 24 mm | ||||||
12613036
|
Epredia™
41743 |
24 mm | 30 mm | ||||||
11356810
|
Epredia™
41744 |
24 mm | 37 mm | ||||||
Descrizione
- Constructed of rigid transparent plastic
Specifica
Base Mold | |
5 mm | |
Single-use |
Plastic | |
0.2 in. |