Learn More
Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin
Support tissue for frozen sectioning with Epredia™ Cryochrome™ Embedding Resin.
109.00€ - 134.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12533527
|
Epredia™
9990422 |
Cryochrome Blue | N/A | N/A | N/A | ||||
12560017
|
Epredia™
9990423 |
Cryochrome Yellow | N/A | N/A | N/A | ||||
12570017
|
Epredia™
9990426 |
Cryochrome Sampler Colors |
134.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12543527
|
Epredia™
9990428 |
Cryochrome Green | N/A | N/A | N/A | ||||
12580017
|
Epredia™
9990429 |
Cryochrome Pink | N/A | N/A | N/A | ||||
Descrizione
- Color codes frozen sections for easy identification and tracking
- Four colors available: pink, blue, yellow, green
- Formulated with physical characteristics identical to Cryomatrix™ embedding resin
Specifica
120mL |