Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Consul No-Stick Coverslips
Optimize automated coverslipping with these coverslips, designed to not stick together and ideal for use on the Thermo Scientific Shandon Consul Automated Coverslipper.
Marca:  Thermo Scientific™ 7411275
Codice prodotto. 12648006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Optimize automated coverslipping with Thermo Scientific™ Shandon™ Consul No-Stick Coverslips, designed to not stick together and ideal for use on the Thermo Scientific Shandon Consul Automated Coverslipper.
Ordering Informtion
10 x 100 pieces per pack