Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II, White
Hold biopsy specimens during processing and embedding with the special design of Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II.
Marca:  Epredia™ 1001105
Codice prodotto. 12710928
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acetal polymer construction
  • Locking lid attached by two hinges
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Pore style is small square
  • Variety of colors available
Ordering Alerts:
  • Supplied in boxes of 500 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small Square Pore
Lilac
Biopsy Cassette
45°
Acetal Polymer