Learn More
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Aid the process of speedy and reliable biopsy specimen labeling with Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs.
Marca:  Epredia™ B1000730PK
Codice prodotto. 12573926
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Writing face is flat 45° angle
  • Locking lid attached by two hinges
  • Front or back opening
Ordering Information:
  • Packaged in 75-cassette tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small Square Pore
45°
Pink
Biopsy Cassette