Learn More
Buerkle™ Shallow Form Photographic Tray with Bottom Ribs
Buerkle™ Shallow Form Photographic Tray with Bottom Ribs prevent paper from sticking to the base of the tray and allow liquid to be poured out easily from the tray edges.
Marca:  Buerkle™ 4202-1040
Codice prodotto. 10340341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of PVC
  • Well suited as a film development tray
  • Raised ribs prevent photographic paper from sticking to the base of the tray
  • Liquid can be poured out easily from the tray edges
  • Thick sides
  • Shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • Temperature resistant from -30°C up to +60°C max
Specifica
Specifica
480 x 580 x 60 mm
White
420 mm (Inner Base), 480 mm (Outer Rim)
Photographic Tray
Ribs on Bottom
Photographic Tray
60 mm
PVC
510 mm (Inner Base), 580 (Outer Rim) mm
Forma rettangolare