Learn More
Buerkle™ Shallow Form Photographic Tray with Bottom Ribs
Buerkle™ Shallow Form Photographic Tray with Bottom Ribs prevent paper from sticking to the base of the tray and allow liquid to be poured out easily from the tray edges.
Marca:  Buerkle™ 4202-1018
Codice prodotto. 10232011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of PVC
  • Well suited as a film development tray
  • Raised ribs prevent photographic paper from sticking to the base of the tray
  • Liquid can be poured out easily from the tray edges
  • Thick sides
  • Shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
  • Temperature resistant from -30°C up to +60°C max
Specifica
Specifica
240 x 320 x 50 mm
White
190 mm (Inner Base), 240 mm (Outer Rim)
Photographic Tray
Ribs on Bottom
Forma rettangolare
Photographic Tray
50 mm
PVC
260 mm (Inner Base), 320 mm (Outer Base)
1.96 in.