Learn More
Agencinox™ Spatola con asta
Transfer your samples without contamination, sticking and the assurance of complete release. Agencinox™ Shaft Spatulas are chemically inert and manufactured with smooth, flat surfaces.
Marca:  Agencinox™ 1822
Codice prodotto. 11711933
  • 284.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel micro spatula
  • Ideal for most laboratory applications
Order Info
LengthMetric
Specifica
Specifica
Confezione da 1
Spatola con asta
130 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Agencinox™ Spatola con asta > Length: 130mm