Learn More
Trajan™ SolGel 1ms Column
SolGel-1ms Column is a robust, high temperature non-polar phase for MS applications
690.00€ - 1205.00€
Specifica
Stationary Phase | 100% Dimethyl Polysiloxane |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo di funzionalità/interazione | Van der Waals interaction |
Temperatura max | 360°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Phthalates Analysis, Chlorinated Aromatics, Herbicides Analysis, Nitroaromatics, Organochlorine Pesticides, Organophosphorous Pesticides, Paraffins, Petroleum, Phthalates, Polywax, Pyrethroids, Semivolatiles Analysis, Xylenes Analysis |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10511823
|
Trajan™
054798 |
30 m | 0.32 mm |
700.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12915531
|
Trajan™
054793 |
60 m | 0.25 mm |
1205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12905531
|
Trajan™
054795 |
30 m | 0.25 mm |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Highly inert column Low bleed
- Increased sensitivity in analysis
- High temperature
Specifica
100% Dimethyl Polysiloxane | |
Van der Waals interaction | |
Phthalates Analysis, Chlorinated Aromatics, Herbicides Analysis, Nitroaromatics, Organochlorine Pesticides, Organophosphorous Pesticides, Paraffins, Petroleum, Phthalates, Polywax, Pyrethroids, Semivolatiles Analysis, Xylenes Analysis | |
0.25 μm | |
Non polar |
G1, G2, G38 | |
360°C | |
0°C to 340/360°C | |
SolGel-1ms™ | |
Fused Silica |