Learn More
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Starter Kits
For gas chromatography systems
160.00€ - 291.00€
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Tipo Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15268943
Vedere i documenti
SGE™
073610
Fingertite Shimadzu Agilent INJ/FID Starter Kit
282.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15218973
Vedere i documenti
SGE™
073621
Fingertite Shimadzu 2010 INJ/MS Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
10386458
Vedere i documenti
SGE™
073612
Fingertite Shimadzu Agilent INJ/MS Starter Kit
282.00€
Pezzo
15288963
Vedere i documenti
SGE™
073620
Fingertite Shimadzu 2010 INJ/FID Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15288943
Vedere i documenti
SGE™
0736100
SilTite FingerTite Starter Kit 5 x Female Nuts, 10 x 0.4 mm hole Ferrules, 1 x Measuring Tool
160.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15238953
Vedere i documenti
SGE™
0736105
SilTite FingerTite Starter Kit 5 x Female Nuts, 10 x 0.5 mm hole Ferrules, 1 x Measuring Tool
160.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15248953
Vedere i documenti
SGE™
07361053
Agilent INJ/FID Starter Kit
282.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
16632642
Vedere i documenti
SGE™
073611
Agilent Capillary/FID Starter Kit
277.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15228963
Vedere i documenti
SGE™
073615
Thermo INJ/ISQ Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15238963
Vedere i documenti
SGE™
073616
Thermo INJ/DSQ/DSQII Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15248963
Vedere i documenti
SGE™
073618
FingerTite Bruker (Varian) Injector/FID Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15278963
Vedere i documenti
SGE™
073619
Varian/Bruker INJ/MS Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15228973
Vedere i documenti
SGE™
073622
PerkinElmer INJ/FID Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
15258973
Vedere i documenti
SGE™
073623
PerkinElmer INJ/MS Starter Kit
291.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
SilTite FingerTite is the next generation ferrule system for gas chromatography systems delivering an easy, leak free installation for capillary columns without the use of any tools. Each starter kit includes all the parts necessary to convert one GC system (one injector and one detector) to the SilTite FingerTite system. The system requires no permanent instrument modifications—switching back to conventional connections can be done quickly and easily.
  • Easy to use
  • Reliable connecton
  • Leak free every time
  • Removes contamination caused by Vespel™ or graphite ferrules
  • No need to re-tighten ferrules after temperature cycling
  • Reduce air background
  • NO TOOLS (FingerTite)