Learn More
Trajan™ Replacement Valves for Luer Lock Syringes
To pressurize a sample prior to injection, a SGE syringe is pre-fitted with a valve
98.95€ - 101.00€
Specifica
Product Type Replacement Valve
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
11947534
Vedere i documenti
Trajan™
031910
Syringe (5 mL to 2 L)
98.95€
Pezzo
12907626
Vedere i documenti
Trajan™
031915
Syringe (50μL to 2 L)
101.00€
Descrizione
  • Push-pull valve with Luer Lock termination to suit removable needle 25μL-2.5mL syringes
  • Push button valve with Luer Lock termination. Suits 5mL-2L syringes with removable Luer Lock or removable needle
  • Luer Lock valve for any Luer Lock and Luer Tip syringes or other Luer devices. Ideal when fast needle changeover is needed
Specifica
Specifica
Replacement Valve