Learn More
Trajan™ Pistons de rechange pour seringues eVol et RMN eVol
Pistons de rechange pour seringues SGE étanches aux gaz
60.90€
Spécification
Type de produit Piston de rechange
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
12967596
Afficher les documents
Trajan™
2910380
Seringue RMN eVol (5 μl)
60.90€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12977596
Afficher les documents
Trajan™
2910382
Seringue RMN eVol (50 μl)
60.90€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12997596
Afficher les documents
Trajan™
2910384
Seringue RMN eVol (500 μl)
60.90€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Pistons de rechange pour seringues étanches aux gaz
  • Conçus pour correspondre au corps spécifique de la seringue afin de maintenir l’étanchéité au gaz
Spécification
Spécification
Piston de rechange
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis