Learn More
SGE™ Replacement Needles for Removable Needle Syringes
Replacement needles as supplied with syringe
53.95€ - 55.60€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.9 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
Product Type | Replacement Needle |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema imperiale) ago esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema imperiale) ago esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13417248
|
SGE™
037111 |
23 G | 0.024 in. |
53.95€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15238593
|
SGE™
037776 |
25 G | 0.019 in. |
55.60€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For 10μL syringes
- 50mm (2 in.) exposed length when fitted to syringe
Specifica
Gas chromatography | |
1.9 in. | |
Replacement Needle | |
Removable Needle Syringe (10μL) |
2 in. | |
50 mm | |
Bevel |