Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement Ferrules
Replacement SilTite ferrules for SilTiteμ-Union
155.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15288933
|
Trajan™
073566 |
0.1 to 0.25 mm I.D. First and Second Columns with 0.4 mm Holes |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15298933
|
Trajan™
073567 |
0.1 to 0.25 mm I.D. First Column with 0.4 mm Holes and 0.32 mm I.D. Second Column with 0.5 mm Holes |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15208943
|
Trajan™
073568 |
0.1 to 0.25 mm I.D. First Column with 0.4 mm Holes and 0.53 mm I.D. Second Column with 0.8 mm Holes |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15218943
|
Trajan™
073569 |
0.32 mm I.D. First Column and Second Column with 0.5 mm Holes |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15228943
|
Trajan™
073570 |
0.32 mm I.D. First Column with 0.5 mm Holes and 0.53 mm I.D. Second Column with 0.8 mm Holes |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15238943
|
Trajan™
073571 |
0.53 mm I.D. First Column and Second Column with 0.8 mm Holes |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- SilTite μ-Union gives low thermal mass - 9mm in length and <0.5g mass
- Zero dead volume for optimized peak shape
- Chemically deactivated stainless steel ferrules give system inertness
- Robust and stable for both high temperature and pressure cycling
Specifica
Replacement μ-Union Ferrule | |
Stainless Steel |