Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok rimovibili
Suitable for liquid and gas samples
Marca:  SGE™ 008760
Codice prodotto. 16622652
  • 97.55€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • Le siringhe Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
Specifica
±1%
0.53 in.
Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Gastight Syringe
120°C
No Needle Included
5 mL
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
13.7 mm
Plunger protection, inert Kel-F male luer cone
248°F
5MDR-LL-GT
Ea.
Luer Lock, Removable