Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
506.00€ - 938.00€
Specifica
Stationary Phase | 5% Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Simulated Distillation, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis |
Materiale di impaccamento | HT5 |
Polarità | Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10646401
|
SGE™
054657 |
12 m | 0.53 mm | 0.15 μm | Polyimide Clad |
697.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10731992
|
SGE™
054631 |
12 m | 0.22 mm | 0.1 μm | Polyimide Clad |
506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10641803
|
SGE™
054633 |
15 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Polyimide Clad |
523.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10777374
|
SGE™
054667 |
15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Polyimide Clad |
533.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10192872
|
SGE™
054634 |
30 m | 0.25 mm | 0.1 μm | Polyimide Clad |
805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10508112
|
SGE™
054658 |
25 m | 0.53 mm | 0.15 μm | Polyimide Clad |
938.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10557722
|
SGE™
054642 |
25 m | 0.32 mm | 0.1 μm | Polyimide Clad |
938.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Low bleed; high inertness for most demanding analyses
- High tolerance level to adverse conditions and samples
- Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
- forte HT5 (5% Phenyl Polycarborane-siloxane)—High 480°C temperature phase suited for simulated distillation and other petroleum applications
Specifica
5% Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane | |
Simulated Distillation, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis | |
HT5 | |
Polar |