Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC Capillary Columns
A very polar nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids
720.00€ - 1340.00€
Specifica
Stationary Phase | Polyethylene Glycol |
---|---|
Tipo USP | G25, G35 |
Gamma di temperatura | 35°C to 240/250°C |
Materiale di impaccamento | BP21 (FFAP) |
Polarità | Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12945591
|
Trajan™
054462 |
25 m | 0.22 mm | 0.25 μm |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12985591
|
Trajan™
054469 |
50 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12905601
|
Trajan™
054474 |
25 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12915601
|
Trajan™
054465 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
748.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11967235
|
Trajan™
054466 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15268683
|
Trajan™
054471 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15278683
|
Trajan™
054472 |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12935601
|
Trajan™
054477 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12975591
|
Trajan™
054468 |
25 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15288683
|
Trajan™
054478 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
A very polar nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids
- Nitroterephthalic acid modified PEG polar phase
- Ideal for low molecular weight acids
- Applications include volatile free acids, fatty acid methyl esters (FAMEs), alcohols, aldehydes and ketones
Specifica
Polyethylene Glycol | |
35°C to 240/250°C | |
Polar |
G25, G35 | |
BP21 (FFAP) | |
Fused Silica |