Learn More
SGE™ eVol™ Handheld Automated Analytical Syringe
Improves laboratory workflow
95.55€ - 276.00€
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile del punto dell'ago Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile del punto dell'ago Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12927586
Vedere i documenti
SGE™
2910020
5 μL Bevel Ea.
104.00€
Pezzo
12997586
Vedere i documenti
SGE™
2910024
500 μL Bevel Ea.
102.00€
Pezzo
12947586
Vedere i documenti
SGE™
2910022
50 μL Bevel Ea.
104.00€
Pezzo
12907596
Vedere i documenti
SGE™
2910025
20 to 500 μL Without Needle Ea.
95.55€
Pezzo
12927596
Vedere i documenti
SGE™
2910320
5 μL Bevel 3/Pk.
276.00€
pezzi 3
12937596
Vedere i documenti
SGE™
2910322
50 μL Bevel 3/Pk.
276.00€
pezzi 3
12957596
Vedere i documenti
SGE™
2910324
500 μL Bevel 3/Pk.
276.00€
pezzi 3
Descrizione
Descrizione
eVol™ is the coupling of two precision devices—a digitally controlled electronic drive and an XCHANGE™ (patent pending) enabled analytical syringe. The XCHANGE™ analytical syringes can be easily and quickly changed, allowing them to be dedicated to individual liquids and methods, while preventing cross-contamination of reagents.
  • Digitally controlled positive displacement dispensing system
  • Programmable—enables user-independent liquid handling procedures
  • Easily calibrated to ensure accurate dispensing
  • Stores calibration factors for up to ten XCHANGE™ syringes
  • Touch Wheel user interface
  • Full color screen
Applications:
  • Preparation of calibration standards
  • Addition of internal standards
  • Precise dispensing of non-aqueous liquids
  • Sample dilution
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SGE™ eVol™ Handheld Automated Analytical Syringe