Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
96.45€ - 115.00€
Specifica
Calibro dell'ago | 23 G |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.009 in. |
Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.24 mm |
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
Codice del prodotto | Marca | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13127946
|
Trajan™
0355611 |
Ultra Smooth Hydrophilic, Cone |
106.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13157946
|
Trajan™
0355621 |
Ultra Smooth Hydrophobic, Cone |
115.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13187946
|
Trajan™
0355631 |
Ultra Smooth, Cone |
96.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Lowest syringe carryover
- Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
- Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
23 G | |
0.24 mm | |
0.63 mm | |
2.24 in. | |
1 Pk. | |
CTC PAL GC |
0.009 in. | |
0.024 in. | |
Gas chromatography | |
Autosampler Syringe | |
100 μL |