Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Essential for maintaining a high performance chromatography system.Trajan Scientific and Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing is chemically inert and thermally stable up to 380°C.
44.25€ - 708.00€
Specifica
Tipo Tubi capillari
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (English) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (English) Prezzo Quantità e disponibilità  
15228813
Vedere i documenti
Trajan™
0624469
0.008 in. 0.01 in. 0.22 mm 6.56 ft.
44.25€
2m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15298803
Vedere i documenti
Trajan™
0624461
0.005 in. 0.008 in. 0.15 mm 16.4 ft.
94.95€
5m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15218813
Vedere i documenti
Trajan™
0624465
0.005 in. 0.014 in. 0.15 mm 6.56 ft.
44.25€
2m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15238803
Vedere i documenti
Trajan™
0624450
0.002 in. 0.007 in. 0.075 mm 6.56 ft.
44.25€
2m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
15288803
Vedere i documenti
Trajan™
0624460
0.005 in. 0.008 in. 0.15 mm 6.56 ft.
44.25€
2m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
15238813
Vedere i documenti
Trajan™
0624470
0.012 in. 0.016 in. 0.32 mm 6.56 ft.
44.25€
2m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
12955751
Vedere i documenti
Trajan™
0624471
0.012 in. 0.016 in. 0.32 mm 16.4 ft.
94.95€
5m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15288813
Vedere i documenti
Trajan™
0624479
0.020 in. 0.026 in. 0.53 mm 6.56 ft.
44.25€
2m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15298813
Vedere i documenti
Trajan™
062449
0.006 in. 0.01 in. 0.17 mm 16.4 ft.
94.95€
5m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15248813
Vedere i documenti
Trajan™
0624473
0.012 in. 0.016 in. 0.32 mm 82 ft.
415.00€
25m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10340661
Vedere i documenti
Trajan™
064050
0.008 in. 0.01 in. 0.22 mm 16.4 ft.
361.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10218580
Vedere i documenti
Trajan™
064054
0.020 in. 0.026 in. 0.53 mm 16.4 ft.
708.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10781802
Vedere i documenti
Trajan™
064052
0.012 in. 0.016 in. 0.32 mm 16.4 ft.
361.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
12945751
Vedere i documenti
Trajan™
062447
0.008 in. 0.01 in. 0.22 mm 16.4 ft.
94.95€
5m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15258853
Vedere i documenti
Trajan™
064034
0.020 in. 0.026 in. 0.53 mm 82 ft.
708.00€
25m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
11997754
Vedere i documenti
Trajan™
0624431
0.25 mm 0.01 in. 0.001 in. 6.6 ft.
44.25€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15248853
Vedere i documenti
Trajan™
064033
0.53 mm 0.03 in. 0.02 in. 32.8 ft.
311.00€
10m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for organic and aqueous solvents
  • Methyl deactivated for use with hydrocarbons (pentane, hexane, heptane, iso-octane, aromatics and mixed solvents - n-paraffins/chlorinated solvents
  • Individually tested performance of each 30m length from which all shorter lengths are prepared
  • Ideal for biotechnology applications
Specifica
Specifica
Tubi capillari