Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for Bruker (Varian) CP-8400/8410, CP-9010/9050
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
62.75€ - 129.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.9 in. |
Product Type | Autosampler Syringe |
Quantità | Ea. |
Stile del punto dell'ago | Cone |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Tipo di collegamento | Diametro (sistema imperiale) ago esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Tipo di collegamento | Diametro (sistema imperiale) ago esterno | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15243563
|
Trajan™
002951 |
23 G | Fixed | 0.024 in. | 10F-VA8400/BT-5/0.63C |
62.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15258463
|
Trajan™
0029851 |
26 G | Removable | 0.018 in. | 10R-BT-GT-0.47C |
129.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15288453
|
Trajan™
002952 |
26 G | Removable | 0.018 in. | 10R-VA8400-5/0.47C |
94.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
- Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
- Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
- Metal back flange provides stability and resists fracture.
- Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
- Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
- Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifica
Gas chromatography | |
Autosampler Syringe | |
Cone |
1.9 in. | |
Ea. |