Learn More
SETDB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SETDB1 |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898163
|
Proteintech
11231-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16888163
|
Proteintech
11231-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the N terminus of human SETDB1.The calculated molecular weight of SETDB1 is 143 kDa, but the modified SETDB1 protein is about 170 kDa.
This gene encodes a histone methyltransferase. The encoded enzyme catalyzes the reaction of S-adenosyl-L-methionine and histone L-lysine to produce S-adenosyl-L-homocysteine and histone N (6)-methyl-L-lysine. The encoded protein likely functions in transcriptional repression. Alternatively spliced transcript variants have been described.Specifica
SETDB1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O88974, Q15047 | |
689883, 84505, 9869 | |
SETDB1 Fusion Protein Ag1725 | |
Primary | |
-20°C | |
SETDB1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ESET, H3 K9 HMTase 4, H3 K9 HMTase4, KG1T, KIAA0067, KMT1E, Lysine N methyltransferase 1E, SET domain bifurcated 1, SET domain, bifurcated 1, SETDB1 | |
Setdb1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |