Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con estese funzioni di programmazione
Offrendo una temperatura massima di 300 °C e molteplici possibilità di programmazione, le camere della serie M risultano ideali per le prove dei materiali e i test di invecchiamento. La potente turbina ad aria assicura un rapido riscaldamento.
Marca: BINDER™ 9010-0203
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta dell'aria comandata da programma
- Controller colori LCD con programmazione per fasce temporali
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
8.5 cu. ft. | |
Forzata | |
240 L | |
Drying and Heating Chamber | |
Acciaio inox | |
M240-230V | |
NEMA 5-20P | |
1035 x 850 x 985 mm | |
131 kg | |
230 V | |
11,8 A | |
APT.Line Technology |
acciaio inossidabile | |
M240-230V, standard, Serie M Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con estese funzioni di programmazione, 240 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C | |
Display a colori LCD | |
30 kg | |
2 std./7 max. | |
800 x 510 x 600 mm | |
289 lb. | |
230 V, 50/60 Hz, 2.7 kW, 1 Phase | |
2,7 kW | |
50/60 Hz |