Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier eco-compatibile
Grazie alla tecnologia Peltier, con cessione del calore brevettata, il nuovo incubatore refrigerato KB ECO è una delle camere refrigerate più efficienti sul mercato. Inoltre, mediante la tecnologia Peltier, la serie KB ECO è particolarmente silenziosa.
Marca: BINDER™ 9020-0425
16905.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25042" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Intervallo di temperatura da 0°C a +70°C, (max. 28°C sotto la temperatura ambiente)
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione elettrica della temperatura grazie al modulo Peltier con cessione del calore di nuova concezione
- Porta interna in vetro di sicurezza
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone Ø 30 mm
- Display LCD per la visualizzazione della temperatura, nonché di informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
Specifica
36 cu. ft. | |
45 kg | |
Not Autoclavable | |
Acciaio inox | |
Forzata | |
acciaio inossidabile (18/8) | |
None | |
0°C a +70°C (max. 28°C temperatura ambiente) | |
LCD Screen | |
973 x 836 x 1250 mm | |
327 kg | |
1.3 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBECO1020-230V, Standard, Serie KB ECO - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier eco-compatibile, 1020 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
1020 L | |
No Sensor | |
Nessuna illuminazione | |
2 | |
CEE | |
Refrigerated Incubator | |
KBECO1020-230V | |
1255 x 1266 x 1925 mm | |
200/230 V | |
10.8 A |