Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di programmazione
La camera di prova dei materiali BINDER della serie FP offre una soluzione affidabile quando si richiedono tempi di essiccazione ridotti e un riscaldamento particolarmente rapido – anche a pieno carico.
Marca: BINDER™ 9010-0267
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
25.4 cu. ft. | |
Controller with time-segment and real-time programming | |
720 L | |
Forced | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C | |
FP720-400V | |
1280 x 1065 x 1560 mm | |
400 V, 50/60 Hz, 5 kw, 3 x 16 A, 3 phase | |
5 kW | |
50/60 Hz |
45 kg | |
FP720-400V, standard, Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di programmazione, 720 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz | |
APT.line™ technology | |
2 std./16 max. | |
LED | |
1000 x 610 x 1200 mm | |
194 kg | |
400 V | |
7 A |